Merck
P7762
Sigma-Aldrich
ポリ-L-アルギニン 塩酸塩
mol wt 15,000-70,000
別名:
L-Arginine homopolymer hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
powder
品質水準
分子量
15,000-70,000
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI Key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-L-塩酸アルギニン(PLA)はホモポリアミノ酸の一種です。PLAは、ポリ-L-リシンよりも膜透過性を強化します。薬物担体、神経保護薬としての用途があり、また抗がんワクチンの調製にも使用されます。PLAと結合したペプチドワクチンは、抗原提示細胞(APC)によるT細胞生成を促進して、免疫刺激剤的機能性を引き出しします。
アプリケーション
ポリ-L-塩酸アルギニンは以下の用途に使用されています:
  • 好中球に見られるような刺激性RNA isRNA9.2との複合体を生成するため
  • ヒト単球THP-1細胞へのリボソームRNAトランスフェクションへの使用
  • アルギン酸カプセルビーズをコーティングするため
品質
3%以下のオルニチン残基が含まれています。
アナリシスノート
分子量は前駆体ポリ-L-オルニチンの粘度に基づいています。MALLSでも測定されています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7762-100MG:
P7762-50MG:
P7762-10MG:
P7762-VAR:
P7762-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RNA of Enterococcus faecalis strain EC-12 is a major component inducing interleukin-12 production from human monocytic cells
Nishibayashi R, et al.
PLoS ONE, 10(6), e0129806-e0129806 (2015)
Neutrophils express distinct RNA receptors in a non-canonical way
Berger M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(23), 19409-19417 (2012)
Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions
Sepahi M , et al.
Iranian Journal of Microbiology, 9(2), 103-103 (2017)
Kotaro Sakamoto et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 751587-751587 (2021-11-26)
Worldwide, more than 20 million people suffer from schizophrenia, but effective and definitive new therapeutic drugs/treatments have not been established. Vasoactive intestinal peptide receptor 2 (VIPR2) might be an attractive drug target for the treatment of schizophrenia because both preclinical and
Vaccination with poly-L-arginine as immunostimulant for peptide vaccines: induction of potent and long-lasting T-cell responses against cancer antigens
Mattner F, et al.
Cancer Research, 62(5), 1477-1480 (2002)
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.