スキップする
A2883
L-アルギニンエチルエステル 二塩酸塩
≥98%
別名:
L-Arginine ethyl ester hydrochloride (1:2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥20,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H18N4O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
¥20,300
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-アルギニンエチルエステル 二塩酸塩,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P4663A4881P3892
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2883-5G: + A2883-100G: + A2883-25G: + A2883-BULK: + A2883-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)