Merck
93377
Sigma-Aldrich
トリズマ®バッファー物質
pH 7.8
別名:
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
形状
crystalline
分子量
average mol wt 145.8
pH
7.52±0.05 (37 °C, 0.05 M)
7.80±0.05 (25 °C, 0.05 M)
8.37±0.05 (5 °C, 0.05 M)
溶解性
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93377-VAR:
93377-BULK:
93377-100G:
93377-25G:
93377-250G:
試験成績書(COA)