由来生物
animal
plant
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI Key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89282-VAR:
89282-25MG:
89282-5MG:
89282-BULK:
試験成績書(COA)