Merck
89105
Sigma-Aldrich
4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルクロニド
≥99.0% (HPLC)
別名:
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O9
CAS番号:
分子量:
352.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品89105は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
≤15% water
蛍光検出
λem 445 nm±5 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI Key
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
suitable as substrate for β-glucuronidase
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89105-BULK:
89105-25MG:
89105-25MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)