製品種目
BioReagent
フォーム
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 571 nm; λem 595 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
Atto Rho11 is a new rhodamine dye featuring a functionality for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. The label shows very high fluorescence efficiency and exceptionally high photostability.
After coupling to a substrate Atto Rho11 carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic.find more information here
After coupling to a substrate Atto Rho11 carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic.find more information here
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)