スキップする
01464
Atto 633 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,700
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
¥48,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 01.% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
The active ester of Atto 633 fluorescence dye reacts with amino groups under mild conditions. Atto 633 is a red-emitting fluorescence label with strong absorption, high quantum yield (64%), high photostability, good water solubility, and very little triplet formation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
186201837372464
Atto 633 NHS ester BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Supelco
01464
Atto 633 NHS ester
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
18620
Atto 633
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
UV absorption
λ: 641-647 nm Amax
UV absorption
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
01464-0.24MG-KC: + 01464-VAR-F: + 01464-1MG-F: + 01464-BULK-F: + 01464-0.24MG-F: + 01464-5X0.24MG-KC: + 01464-1MG-BULK-F: + 01464-5MG-F: + 01464-1VL-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)