Merck
83392
Sigma-Aldrich
Atto-Dino 4 solution
BioReagent, suitable for fluorescence, in DMSO
別名:
Nucleic acid stain 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
濃度
in DMSO
溶解性
DMSO: soluble
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
物理的形状
0.5% solids in aquaeous buffer, pH 7.0
アナリシスノート
Atto-Dino 4 is a cell permeable homodimer. In aqeous solution it does not show any fluorescence. In presence of DNA it shows a bright fluorescence with quantum yield above 70%. Maximum of absorption lies at 485 nm, exctinction coefficient 140000 M-1cm-1. Maximum of emission shifts from 523 nm to 572 nm if bound to DNA.
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)