安全性情報
81893
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Sodium formate – Glycerol 30% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 34/Kit No 75403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.14 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81893-10ML-F:
81893-VAR-F:
81893-100ML-F:
81893-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)