Merck
78363
Sigma-Aldrich
Atto 490LS maleimide
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90% (HPLC)
品質水準
形状
(Report result)
分子量
Mw 818 g/mol
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
透過率
254 nm, >90%
490 nm, >90%
蛍光検出
λex 496 nm; λem 640.0 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
λ
in PBS, pH 7.4
UV吸収
λ: 494-500 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3