Merck
77238
Sigma-Aldrich
N-Hexanoyl-D-sphingomyelin
≥98.0% (TLC)
別名:
(2S,3R,4E)-2-(Hexanoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, N-(Hexanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C6 Sphingomyelin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H59N2O6P
CAS番号:
分子量:
562.76
Beilstein:
18539759
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder or solid
組成
carbon content, 61.89%
hydrogen content, 10.57%
nitrogen content, 4.98%
官能基
phospholipid
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
InChI Key
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
77238-VAR:
77238-250MG:
77238-50MG:
77238-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2