Merck
74908
Sigma-Aldrich
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-ylidene]dimethylammonium chloride
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18ClN3O
CAS番号:
分子量:
363.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90.0% (TLC)
フォーム
solid
溶解性
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
蛍光検出
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
InChI Key
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)