Merck
73034
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール 溶液
BioUltra, for molecular biology, 1,500, ~50% in H2O
別名:
PEG 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
製品73034は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioUltra
フォーム
solution
分子量
Mr 1400-1600
濃度
~50% in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
6.0-7.5 (25 °C)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PEGは、モノクローナル抗体産生用のハイブリドーマを得るための融合剤として用いられます。細胞融合を誘導します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
73034-VAR-F:
73034-BULK-F:
73034-10ML-F-KC:
73034-100ML-F:
73034-250ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)