製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (sum of tautomers, GC)
蛍光検出
λex 492 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(CBr)ccc45)c1
InChI
1S/C21H13BrO5/c22-10-11-1-4-15-14(7-11)20(25)27-21(15)16-5-2-12(23)8-18(16)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21/h1-9,23-24H,10H2
InChI Key
OQHKPJAZGYJYTB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72755-VAR-F:
72755-BULK-F:
72755-50MG-F:
72755-10MG-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)