Merck
61238
Sigma-Aldrich
(S)-γ-Valerolactone
≥97.5% (GC)
別名:
(5S)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (5S)-5-Methyloxolan-2-one, (S)-γ-Methyl-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
3536337
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.5% (GC)
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.0% (GC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC(O1)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Metabolite for urine analysis, metabolite of interest in pathways of biomass utilization.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
61238-VAR:
61238-500MG:
61238-100MG:
61238-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)