Merck
59937
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate dipotassium salt
≥96% (HPLC)
別名:
D-myo-Inosit 1-phosphate dipotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥52,410
¥52,410
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥52,410
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11K2O9P
CAS番号:
分子量:
336.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥52,410
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
solid
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
InChI Key
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
59937-1MG:
59937-VAR:
59937-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)