スキップする
59321C
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Application
Dulbeccoのリン酸緩衝生理食塩水は、ホスファチジン酸(PA)またはホスホセリン(PS)の再懸濁に使用されています。また、Ca2+インジケーターfura-2 AMによる細胞負荷にも使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
59331CD866256064C
description
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
description
With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
dry powder, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
for research or for further manufacturing use
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー