Merck
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21BrClNO2
CAS番号:
分子量:
386.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
InChI Key
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
リパーゼの基質に適しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53657-25MG:
53657-100MG:
53657-BULK:
53657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)