由来生物
bovine blood
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
品質
2×cryst.
lyophilized
分子量
Mr ~64500
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
salt, none detected
~0.3% Fe
損失
≤8% loss on drying
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51290-5G:
51290-BULK:
51290-1G:
51290-25G:
51290-VAR:
アクティブなフィルタ