スキップする
511-500
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml)
別名:
Primary Cell Culture Media
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
製品511-500は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium is an all-in-one ready-to-use media. It fully supports cell growth on its own.
Application
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture lung spheroid cells(LSCs) and human Het1A cells.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)