アッセイ
~80% (HPCE)
フォーム
solid
溶解性
DMF: soluble
H2O: soluble
蛍光検出
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
InChI Key
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46985-BULK-F:
46985-100MG-F:
46985-500MG-F:
46985-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック