Merck
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone®
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
別名:
α-(トリメチルシリル)-ω-(トリメチルシリルオキシ)ポリジメチルシロキサン, シリコンオイルBaysilone®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
フォーム
liquid
粘度
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
脂質タイプ
oils
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
高温および低温安定性、良好な誘電特性、低い界面エネルギーおよび化学的不活性を備えた100%のポリジメチルシロキサンです。
法的情報
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3