安全性情報
4390731
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent - 8PLEX 50U Bulk Pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Includes 8 tubes. Each tube contains 50 units of an individual 8-plex reagent. This product contains the reagents in the equivalent Sciex iChemistry® product 4393529.
アナリシスノート
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents 8-plex Kit, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
法的情報
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
4390731-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)