安全性情報
41494
Sigma-Aldrich
0.1 M HEPES pH 7.0 − 30% PEG 6000 solution
別名:
PEG Grid Screening Solution 40/Kit-No 36436
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41494-100ML-F:
41494-VAR-F:
41494-10ML-F-KC:
41494-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)