品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RBC2/3D5, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (333M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (333M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (333M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (333M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (333M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:100
アイソタイプ
IgG1κ
コントロール
bone marrow
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
membranous
遺伝子情報
human ... SPTA1(6708)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
333M-12-VENT:
333M-15-RUO:
333M-13:
333M-17-RUO:
333M-12:
333M-16-RUO:
333M-18:
333M-15:
333M-17:
333M-11:
333M-18-RUO:
333M-14-RUO:
333M-14:
333M-16:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)