The S100 protein 330M-18 consists of both alpha and beta subunits. This protein belongs to the family of calcium-binding proteins, similar to calmodulin and troponin C. Specifically, S100A is composed of an alpha and beta chain, while S100B is composed of two beta chains. Furthermore, the S100 protein is expressed in antigen-presenting cells, including Langerhans cells in the skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
diluted ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C4.9, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (330M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (330M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (330M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (330M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (330M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG2a
コントロール
melanoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic, nuclear
遺伝子情報
human ... S100A1(6271)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
330M-14-RUO:
330M-15:
330M-18:
330M-16-RUO:
330M-16:
330M-17-RUO:
330M-18-RUO:
330M-14:
330M-13:
330M-17:
330M-10:
330M-15-RUO:
330M-12:
330M-11:
330M-10-RUO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
IHC抗体は、H&E染色スライドよりも皮膚病理学診断を強化し、皮膚科学研究の技法やアプリケーションを進歩させます。