安全性情報
323R-3
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor (SP42) Rabbit Monoclonal Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
300
500
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP42, monoclonal
メーカー/製品名
Cell Marque
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
物理的形状
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
調製ノート
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
その他情報
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
法的情報
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
323R-32:
323R-33:
323R-36-RUO:
323R-36:
323R-38-RUO:
323R-41:
323R-37-RUO:
323R-37:
323R-34-RUO:
323R-34-ASR:
323R-37-ASR:
323R-36-ASR:
323R-38-ASR:
323R-35-RUO:
323R-38:
323R-35:
323R-31:
323R-34:
323R-35-ASR:
試験成績書(COA)