Merck
311A-500
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Growth Medium without Antibiotics (500 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.81
形状
liquid
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
All-in-one ready-to-use media
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
311A-500: