製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90.0% (HPCE)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
透過率
254 nm
700 nm
蛍光検出
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 692 nm ± 3 nm)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30674-BULK-F:
30674-1MG-BULK-F:
30674-VAR-F:
30674-1MG-F:
試験成績書(COA)
資料
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。