Merck
286M-1
Sigma-Aldrich
MSH2 (G219-1129) Mouse Monoclonal Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
100
300
500
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G219-1129, monoclonal
メーカー/製品名
Cell Marque®
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
物理的形状
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
調製ノート
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
その他情報
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
法的情報
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.