品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A103, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (281M-84)
vial of 0.5 mL concentrate (281M-85)
bottle of 1.0 mL predilute (281M-87)
vial of 1.0 mL concentrate (281M-86)
bottle of 7.0 mL predilute (281M-88)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG1
コントロール
melanoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... MLANA(2315)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
その他情報
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
試験成績書(COA)
資料
免疫組織染色(IHC)の技法およびアプリケーションは大幅に改善されてきましたが、皮膚病理学診断は今なおH&E染色スライドを主な基盤としています。このページでは、皮膚病理学におけるIHC抗体の利用法を説明します。
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
関連コンテンツ
免疫組織染色(IHC)による診断と現代の臨床病理学におけるその重要性についての概略IHCと、がんの診断および感染症の検出におけるその役割についてご紹介します。
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.