スキップする
27042
コンドロイチン4硫酸 ナトリウム塩 from bovine trachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
別名:
CSA, コンドロイチン硫酸A ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
製品27042は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine trachea
form
powder
optical activity
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Application
Chondroitin, a glucosaminoglycan (GAG), is a polysaccharide chain of alternating units of N-acetylgalactosamine (GalNAc) and glucuronic acid (GlcA) that can be sulfated on the either or both GalNAc and GlcA units. Chondroitin and its sulfates are frequently attached to proteins to form proteoglycans.
Other Notes
Sales restrictions may apply
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
27042-BULK-F: + 27042-10G-F: + 27042-VAR-F: + 27042-50G-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)