アッセイ
≥82% (fatty acids)
形状
powder
不純物
≤0.5% free alkali (as NaOH)
mp
232-235 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI Key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
26125-VAR:
26125-15KG:
26125-6X1KG:
26125-1KG:
26125-BULK:
試験成績書(COA)