Merck
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
300
500
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP1, monoclonal
メーカー/製品名
Cell Marque
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
物理的形状
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
調製ノート
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
法的情報
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
249R-27:
249R-23:
249R-28-ASR:
249R-26:
249R-24-RUO:
249R-25-ASR:
249R-22-MD:
249R-27-ASR:
249R-26-RUO:
249R-20-RUO:
249R-20-ASR:
249R-27-RUO:
249R-26-ASR:
249R-28:
249R-21:
249R-24-ASR:
249R-22:
249R-25-RUO:
249R-24:
249R-28-RUO:
249R-20:
249R-25:
249R-23-MD:
試験成績書(COA)