Merck
24530C
SAFC
胚性幹細胞のためのEX-CELL® EBx GRO-I血清フリー培地
without L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate
医薬品製造
別名:
EX-CELL® EBx無血清培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
詳細
Animal-component free
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
品質水準
形状
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
培地1 Lあたり粉末 19.1 gが含まれる組成になっています。
法的情報
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24530C-5L:
24530C-20L:
24530C-ALC:
24530C-25KG:
24530C-50L:
24530C-1L:
24530C-ALC2:
24530C-BG:
24530C-10L:
24530C-100L:4548173360492
24530C-BIBC:
24530C-PROC:
24530CLF1-BIBC:
24530C-500L:
試験成績書(COA)