Merck
22049
Sigma-Aldrich
λ-カラギーナン
plant mucopolysaccharide
別名:
アイリッシュモス, ゼラチン, 植物性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
形状
solid
light yellow
保管温度
room temp
InChI
1S/C24H42O39S6/c25-1-5-9(27)11(29)18(61-67(42,43)44)22(54-5)57-15-8(4-52-65(36,37)38)56-23(19(13(15)31)62-68(45,46)47)59-16-10(28)6(2-26)55-24(20(16)63-69(48,49)50)58-14-7(3-51-64(33,34)35)53-21(32)17(12(14)30)60-66(39,40)41/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)/p-6/t5-,6-,7-,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24+/m1/s1
InChI Key
CFLYIPGVTFOQCI-SQESNNFJSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カラギーナンは紅藻の細胞壁由来のムコ多糖類であり、二糖単位当たり1(κ-)、2(ι-)、または3(λ-)個の硫酸塩を有する1,3α-1,4β-ガラクタンから構成される陰イオン性線状ポリマーです。イオン溶液では、κ-およびι-カラギーナンは、それぞれ硬いまたは柔軟なゲルを形成するらせん構造に自己会合します。 λ-カラギーナンはらせんを形成せず、ゲル化しません。カラギーナンは、増粘剤および安定剤として商業的に使用されています。
0.2 M KCl溶液中に1%でゲル化しません。
アプリケーション
カラギーナンは、マクロファージに対する選択的な細胞変性効果が関与すると考えられる機構を介して、in vivoおよびin vitroで免疫応答を抑制するために使用されます。非ゲル化λ-カラギーナンは、げっ歯類の後肢または空気嚢モデルで炎症および炎症性疼痛を誘発するために使用されます。最近では、カラギーナンがげっ歯類の関節に直接注射され、関節炎の痛みと炎症をモデル化しています。
アナリシスノート
溶解度:
H2O中10 mg/mL:透明~濃い濁り、無色~かすかな黄色
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22049-BULK-F:
22049-VAR-F:
22049-5G-F:
22049-25G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Refat M Hassan et al.
Carbohydrate research, 346(14), 2260-2267 (2011-08-30)
The kinetics of oxidation of iota- and lambda-carrageenan as sulfated carbohydrates by permanganate ion in aqueous perchlorate solutions at a constant ionic strength of 2.0 mol dm(-3) have been investigated spectrophotometrically. The pseudo-first-order plots were found to be of inverted
Vanessa Pirrone et al.
Virology journal, 9, 33-33 (2012-01-28)
Continued efforts are being directed toward the development of microbicides that will be used to reduce or eliminate the risk of HIV-1 sexual transmission. Unfortunately, clinical trials involving polyanion-containing microbicide formulations, including Carraguard (λ-carrageenan [LC]) and Ushercell (cellulose sulfate [CS])
Tetsuro Nikai et al.
Pain, 139(3), 533-540 (2008-08-30)
Sumatriptan and the other triptan drugs target the serotonin receptor subtypes1B, 1D, and 1F (5-HT(1B/D/F)), and are prescribed widely in the treatment of migraine. An anti-migraine action of triptans has been postulated at multiple targets, within the brain and at
K Mitchell et al.
Neuroscience, 158(2), 885-895 (2008-11-27)
During peripheral tissue inflammation, inflammatory processes in the CNS can be initiated by blood-borne pro-inflammatory mediators. The choroid plexus, the site of cerebrospinal fluid (CSF) production, is a highly specialized interface between the vascular system and CNS, and thus, this
Li Zhang et al.
Asian journal of andrology, 21(4), 351-359 (2019-01-04)
MicroRNAs (miRNAs) are considered to be involved in the pathogenic initiation and progression of chronic nonbacterial prostatitis (CNP); however, the comprehensive expression profile of dysregulated miRNAs, relevant signaling pathways, and core machineries in CNP have not been fully elucidated. In