製品種目
BioReagent
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 575 nm; λem 605 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccc3c(c2)C(=O)OC34c5cc6CCCN7CCCc(c5Oc8c9CCCN%10CCCc(cc48)c9%10)c67.O=C%11CCC(=O)N%11OC(=O)c%12ccc%13C(=O)OC%14(c%15cc%16CCCN%17CCCc(c%15Oc%18c%19CCCN%20CCCc(cc%14%18)c%19%20)c%16%17)c%13c%12
InChI
1S/2C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-35(43)22-9-10-26-25(17-22)36(44)46-37(26)27-18-20-5-1-13-38-15-3-7-23(31(20)38)33(27)45-34-24-8-4-16-39-14-2-6-21(32(24)39)19-28(34)37;41-29-11-12-30(42)40(29)47-35(43)22-9-10-23-26(19-22)37(46-36(23)44)27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(31(20)38)33(27)45-34-25-8-4-16-39-14-2-6-21(32(25)39)18-28(34)37/h2*9-10,17-19H,1-8,11-16H2
InChI Key
YEWCZAUCUAYJIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21966-25MG-F:
21966-BULK-F:
21966-100MG-F:
21966-VAR-F:
試験成績書(COA)