安全性情報
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% − Potassium chloride 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM solution
別名:
Crystallization solution 32/Kit-No 02528
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16950-BULK-F:
16950-VAR-F:
16950-10ML-KC-F:
16950-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)