製品名
MAPTRIX-L-KNSFMALYLSKG, Laminin Mimetic, aqueous solution
無菌性
Filtered sterilized solution
フォーム
aqueous solution
分子量
~23.9 kDa
包装
pkg of 2.5 mg
濃度
0.5 mg/mL protein
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
結合特異性
Receptor: Syndecan-1, -4
Domain: α3 LG4 - A3G756
Binding Motif: KNSFMALYLSKGRLVFALG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
特徴および利点
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Jan Code
162932K-2.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ