スキップする
14844
BICINE 30% PEG 600 溶液
0.1 M, pH 9.0±0.2 ( in neat)
別名:
ビシン, PEG Grid Screening Solution 24/Fluka kit no 36436, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)グリシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4
CAS番号:
分子量:
163.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1769362
MDL number:
form
liquid
concentration
0.1 M
pH
9.0±0.2 ( in neat)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
低温生化学的研究に推奨されるバッファーです。血清グアナーゼ測定のための安定基質溶液の調製に使用されます。等速電気泳動法によるSephadex®を用いた血漿タンパク質分画におけるスペーサーです。
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
14844-BULK-F: + 14844-10ML-F-KC: + 14844-VAR-F: + 14844-100ML-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)