Merck
14360C
SAFC
EX-CELL® CD CHO, CHO細胞用無血清培地, 既知組成
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥10,800
1000 ML
¥18,100
¥10,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥10,800
1000 ML
¥18,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥10,800
Check Cart for Availability
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
glucose: 5.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
EX-CELL CD CHOは、動物由来成分も血清も含まない既知組成培地です。チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞の長期培養および浮遊細胞培養での抗体やタンパク質産生物の発現にご利用いただけます。血清含有、または不含状態で、浮遊細胞培養されたCHO細胞を、EX-CELL CD CHOにそのまま移して、継代培養を行うことができます。馴化はほとんど必要ありません。EX-CELL CD CHOは、ヒポキサンチン、チミジン、L-グルタミンを含んでいないため、DHFR-やグルタミンシンセターゼ(GS System™)といった選択系の培地としての使用に適しています。ヒポキサンチン/チミジン(HT)欠乏培地の選択圧を必要としない用途においては、EX-CELL CD CHO、ヒポキサンチン・チミジン含有(製品番号14361C)をお使いください。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14360C-1000ML:4548173300405
14360C-500ML:4548173300412
14360C-BULK:
14360C-PH:
14360CPROC:
14360C-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellvento® CHO-200 Chemically defined cell culture medium
SAFC
1.01885
Cellvento® CHO-200
資料
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
すべて表示