Merck
13520
Sigma-Aldrich
S-Benzylisothiourea hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
別名:
S-Benzylthiuronium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
CAS番号:
分子量:
202.70
Beilstein:
3656719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
solid
mp
172-177 °C
溶解性
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
SMILES記法
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
InChI Key
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Benzylisothiourea reacts with ethyl-γ-bromoacetoacetate to yield 2-benzylthio-4-benzylthio-methyl-6-hydroxypyrimidine.
アプリケーション
S-Benzylisothiourea hydrochloride was used to study the preparation, physical properties and supramolecular crystal structure of the ionic compound bis-(S-Benzylthiuronium)chloranilate.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
13520-500G-F:
13520-100G-F:
13520-BULK-F:
13520-INTR-F:
13520-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Reaction of Ethyl α-and γ-Bromoacetoacetates with S-Alkylisothioureas.
Dodson RM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3281-3282 (1950)
Bis-(S-benzylthiuronium) chloranilate supramolecular crystal structure: Preparation and characterization.
Stergiou DV, et al.
Chemistry of Materials, 17(6), 1307-1312 (2005)