Merck
131-500A
Sigma-Aldrich
角化細胞血清フリー増殖培地、成熟細胞用(500 ml)
別名:
Primary Cell Culture Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
オールインワンのすぐに使える培地
アプリケーション
角化細胞血清フリー増殖培地、成熟細胞用(500 mL)は、ヒト気管支上皮細胞の培養に使用されています。
品質
各ロットは、プレーティング、播種、および増殖の支持能力が検査されています。
調製ノート
プロトコールに記載
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
131-500A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Werner E G Müller et al.
Cancers, 13(4) (2021-03-07)
The anti-cancer antitumor antibiotic bleomycin(s) (BLM) induces athyminic sites in DNA after its activation, a process that results in strand splitting. Here, using A549 human lung cells or BEAS-2B cells lunc cells, we show that the cell toxicity of BLM