品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP23, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (123R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (123R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (123R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (123R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (123R-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG1
コントロール
tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
membranous
遺伝子情報
human ... FCER2(2208)
詳細
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
123R-16:
123R-14-RUO:
123R-17-RUO:
123R-14:
123R-18-RUO:
123R-12:
123R-18:
123R-15-RUO:
123R-11:
123R-16-RUO:
123R-15:
123R-17:
123R-13:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)