品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MRQ-11, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (102M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (102M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (102M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (102M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (102M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50 (concentrated)
アイソタイプ
IgG1κ
コントロール
tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic, membranous
遺伝子情報
human ... CD2(914)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)