アッセイ
≥85% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
InChI Key
GFGCWCIISVRGOQ-HSYGTAAMSA-D
生物化学的/生理学的作用
包装
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07497-VAR:
07497-1MG:
07497-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ