サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥19,100 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥83,400 |
この商品について
¥19,100
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description protease substrate | description ≥95% (HPLC) |
| form powder or crystals | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
05511-BULK: + 05511-VAR: + 05511-5MG: + 05511-1MG:
jan