スキップする
02187
イソオリエンチン
≥98.0% (HPLC)
別名:
ホモオリエンチン, ルテオリン6-C-β-D-グルコシド, ルテオリン6-C-グルコシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Biochem/physiol Actions
抗炎症、抗菌、抗酸化作用を有するC-グリコシルフラボン。PI3Kシグナル伝達を介して抗酸化反応を誘導します。
Luteolin, a common flavonoid, has been shown to inhibit secretion of ET-1 by porcine aortic endothelial cells at a 10 uM concentration. However, the luteolin glycoside compound, luteolin 6-C-glucoside, showed very weak inhibition of ET-1 release and inhibition only occurred at higher concentrations of luteolin 6-C-glucoside.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under イソオリエンチン
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
250910-100G04061825937489
801917025004022536370965
250910-500G04061837633027