グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 300
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri™
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
品質
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900506-1KG:
900506-2.5KG:
900506-5KG:
900506-BULK:
900506-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.