グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
損失
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793531-BULK:
793531-VAR:
793531-1KG:
793531-5KG:
793531-500G:
793531-2.5KG:
793531-12KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.